Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VCPKMT Protein
A cDNA sequence encoding the VCPKMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre VCPKMT Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15955159
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13931-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15945159
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13931-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15935159
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13931-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
VCPKMT Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
VCPKMT protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer saline (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADTLES SLEDPLRSFV RVLEKRDGTV LRLQQYSSGG VGCVVWDAAI VLSKYLETPE FSGDGAHALS RRSVLELGSG TGAVGLMAAT LGADVVVTDL EELQDLLKMN INMNKHLVTG SVQAKVLKWG EEIEGFPSPP DFILMADCIY YEESLEPLLK TLKDISGFET CIICCYEQRT MGKNPEIEKK YFELLQLDFD FEKIPLEKHD EEYRSEDIHI IYIRKKKSKF PS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.