Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VAMP3 Protein
A cDNA sequence encoding the VAMP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre VAMP3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13917-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13917-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15915119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13917-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
VAMP3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The VAMP3 protein solution contains 20mM Tris pH 7.5 and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSTGPTAATG SNRRLQQTQN QVDEVVDIMR VNVDKVLERD QKLSELDDRA DALQAGASQF ETSAAKLKRK YWWKNCK
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.