missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UV excision repair protein RAD23 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6578-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16054290

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001257291.1
UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein
Research Use Only
RAD23A
Recombinant Protein
E. coli
MAVTITLKTL QQQTFKIRME PDETVKVLKE KIEAEKGRDA FPVAGQKLIY AGKILSDDVP IRDYRIDEKN FVVVMVTKTK AGQGTSAPPE ASPTAAPESS TSFPPAPTSG MSHPPPAARE DKSPSEESAP TTSPESVSGS VPSSGSSGRE EDAASTLVTG SEYETMLTEI MSMGYERERV VAALRASYNN PHRAVEYLLT GIPGSPEPEH GSVQESQVSE QPATEAAGEN PLEFLRDQPQ FQNMRQVIQQ NPALLPALLQ QLGQENPQLL QQISRHQEQF IQMLNEPPGE LADISDVEGE VGAIGEEAPQ MNYIQVTPQE KEAIERLKAL GFPESLVIQA YFACEKNENL AANFLLSQNF DDE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5886
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales