missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UV excision repair protein RAD23 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001257291.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5886 |
Nombre | UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16024290
|
enQuireBio™
QP6578-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16044290
|
enQuireBio™
QP6578-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16034290
|
enQuireBio™
QP6578-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054290
|
enQuireBio™
QP6578-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16064290
|
enQuireBio™
QP6578-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074290
|
enQuireBio™
QP6578-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001257291.1 | |
UV excision repair protein RAD23 homolog A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5886 | |
Research Use Only | |
RAD23A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAVTITLKTL QQQTFKIRME PDETVKVLKE KIEAEKGRDA FPVAGQKLIY AGKILSDDVP IRDYRIDEKN FVVVMVTKTK AGQGTSAPPE ASPTAAPESS TSFPPAPTSG MSHPPPAARE DKSPSEESAP TTSPESVSGS VPSSGSSGRE EDAASTLVTG SEYETMLTEI MSMGYERERV VAALRASYNN PHRAVEYLLT GIPGSPEPEH GSVQESQVSE QPATEAAGEN PLEFLRDQPQ FQNMRQVIQQ NPALLPALLQ QLGQENPQLL QQISRHQEQF IQMLNEPPGE LADISDVEGE VGAIGEEAPQ MNYIQVTPQE KEAIERLKAL GFPESLVIQA YFACEKNENL AANFLLSQNF DDE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |