missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Uteroglobin / SCGB1A1 Protein
A DNA sequence encoding the Human Uteroglobin / SCGB1A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 985.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003348.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7356 |
Nombre | Uteroglobin / SCGB1A1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15993028
|
enQuireBio™
QP10189-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913038
|
enQuireBio™
QP10189-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15983028
|
enQuireBio™
QP10189-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903038
|
enQuireBio™
QP10189-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003348.1 | |
Uteroglobin / SCGB1A1 Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EICPSFQRVI ETLLMDTPSS YEAAMELFSP DQDMREAGAQ LKKLVDTLPQ KPRESIIKLM EKIAQSSLCN | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
7356 | |
Research Use Only | |
SCGB1A1 | |
The ED50 as determined by the ability of the immobilized protein to support the adhesion of the A549 human lung carcinoma cells is less than 5.0 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 200 IU/m. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized |