Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Urokinase / PLAU Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Urokinase / PLAU, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8792-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066491
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001138503.1
Urokinase / PLAU Protein
Research Use Only
PLAU
Recombinant Protein
E. coli
SNELHQVPSN CDCLNGGTCV SNKYFSNIHW CNCPKKFGGQ HCEIDKSKTC YEGNGHFYRG KASTDTMGRP CLPWNSATVL QQTYHAHRSD ALQLGLGKHN YCRNPDNRRR PWCYVQVGLK PLVQECMVHD CADGKKPSSP PEELKFQCGQ KTL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5328
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol