Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UROD Protein
A cDNA sequence encoding the UROD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7389 |
---|---|
Nombre | UROD Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | UROD |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935089
|
enQuireBio™
QP13907-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925089
|
enQuireBio™
QP13907-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915089
|
enQuireBio™
QP13907-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
7389 | |
Research Use Only | |
UROD | |
Human | |
His | |
UROD Human solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl, 1mM EDTA and 20% glycerol. |
UROD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEANGLGPQG FPELKNDTFL RAAWGEETDY TPVWCMRQAG RYLPEFRETR AAQDFFSTCR SPEACCELTL QPLRRFPLDA AIIFSDILVV PQALGMEVTM VPGKGPSFPE PLREEQDLER LRDPEVVASE LGYVFQAITL TRQRLAGRVP LIGFAGAPWT LMTYMVEGGG SSTMAQAKRW LYQRPQASHQ LLRILTDALV PYLVGQVVAG AQALQLFESH AGHLGPQLFN KFALPYIRDV AKQVKARLRE AGLAPVPMII FAKDGHFALE ELAQAGYEVV GLDWTVAPKK ARECVGKTVT LQVNLDPCAL YASEEEIGQL VKQMLDDFGP HRYIANLGHG LYPDMDPEHV GAFVDAVHKH SRLLRQN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |