Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRFS1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UQCRFS1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8480-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054851
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005994.2
UQCRFS1, mitochondrial Protein
Research Use Only
UQCRFS1
Recombinant Protein
E. coli
SHTDIKVPDF SEYRRLEVLD STKSSRESSE ARKGFSYLVT GVTTVGVAYA AKNAVTQFVS SMSASADVLA LAKIEIKLSD IPEGKNMAFK WRGKPLFVRH RTQKEIEQEA AVELSQLRDP QHDLDRVKKP EWVILIGVCT HLGCVPIANA GDFGGYYCPC HGSHYDASGR IRLGPAPLNL EVPTYEFTSD DMVIVG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7386
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol