Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UQCRC2 Protein
A cDNA sequence encoding the UQCRC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre UQCRC2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15945079
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13904-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15925079
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13904-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15935079
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13904-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UQCRC2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The UQCRC2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLKVAPKVK ATAAPAGAPP QPQDLEFTKL PNGLVIASLE NYSPVSRIGL FIKAGSRYED FSNLGTTHLL RLTSSLTTKG ASSFKITRGI EAVGGKLSVT ATRENMAYTV ECLRGDVDIL MEFLLNVTTA PEFRRWEVAD LQPQLKIDKA VAFQNPQTHV IENLHAAAYR NALANPLYCP DYRIGKVTSE ELHYFVQNHF TSARMALIGL GVSHPVLKQV AEQFLNMRGG LGLSGAKANY RGGEIREQNG DSLVHAAFVA ESAVAGSAEA NAFSVLQHVL GAGPHVKRGS NTTSHLHQAV AKATQQPFDV SAFNASYSDS GLFGIYTISQ ATAAGDVIKA AYNQVKTIAQ GNLSNTDVQA AKNKLKAGYL MSVESSECFL EEVGSQALVA GSYMPPSTVL QQIDSVANAD IINAAKKFVS GQKSMAASGN LGHTPFVDEL
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.