missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPP1 Protein
A cDNA sequence encoding the UPP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | UPP1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925069
|
enQuireBio™
QP13900-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905069
|
enQuireBio™
QP13900-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915069
|
enQuireBio™
QP13900-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
UPP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UPP1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.2M NaCl and 40% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAATGANAEK AESHNDCPVR LLNPNIAKMK EDILYHFNLT TSRHNFPALF GDVKFVCVGG SPSRMKAFIR CVGAELGLDC PGRDYPNICA GTDRYAMYKV GPVLSVSHGM GIPSISIMLH ELIKLLYYAR CSNVTIIRIG TSGGIGLEPG TVVITEQAVD TCFKAEFEQI VLGKRVIRKT DLNKKLVQEL LLCSAELSEF TTVVGNTMCT LDFYEGQGRL DGALCSYTEK DKQAYLEAAY AAGVRNIEME SSVFAAMCSA CGLQAAVVCV TLLNRLEGDQ ISSPRNVLSE YQQRPQRLVS YFIKKKLSKA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |