Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPK2 Protein
A cDNA sequence encoding the UPK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre UPK2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13897-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15925059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13897-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15915059
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13897-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UPK2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UPK2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDFNISSL SGLLSPALTE SLLVALPPCH LTGGNATLMV RRANDSKVVT SSFVVPPCRG RRELVSVVDS GAGFTVTRLS AYQVTNLVPG TKFYISYLVK KGTATESSRE IPMSTLPRRN MESIGLGMAR TGG
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.