Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UPF0454 protein C12orf49 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UPF0454 protein C12orf49, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8088-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052601
Cantidad Precio
1 234.00€ / 50 microgramos
6 218.51€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
08-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_079014.1
UPF0454 protein C12orf49 Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
79794
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
C12orf49
Recombinant Protein
E. coli
TFKQEERAVR DRNLLQVHDH NQPIPWKVQF NLGNSSRPSN QCRNSIQGKH LITDELGYVC ERKDLLVNGC CNVNVPSTKQ YCCDGCWPNG CCSAYEYCVS CCLQPNKQLL LERFLNRAAV AFQNLFMAVE DHFELCLAKC RTSSQSVQHE NTYRDPIAKY CYGESPPELF PA