Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Uncharacterized protein C4orf3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Uncharacterized protein C4orf3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7860-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051231
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001001701.2
Uncharacterized protein C4orf3 Protein
Research Use Only
C4orf3
Recombinant Protein
E. coli
MEVDAPGVDG RDGLRERRGF SEGGRQNFDV RPQSGANGLP KHSY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
401152
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol