Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Uncharacterized protein C1orf106 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Uncharacterized protein C1orf106, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Nombre Uncharacterized protein C1orf106 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16018721 Ver documentos enQuireBio™
QP9786-YE-10UG
10 μg 202.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16058721 Ver documentos enQuireBio™
QP9786-YE-50UG
50 μg 277.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16008721 Ver documentos enQuireBio™
QP9786-YE-100UG
100 μg 491.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16038721 Ver documentos enQuireBio™
QP9786-YE-200UG
200 μg 805.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16048721 Ver documentos enQuireBio™
QP9786-YE-500UG
500 μg 1350.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
16028721 Ver documentos enQuireBio™
QP9786-YE-1MG
1 mg 2155.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Uncharacterized protein C1orf106 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001136041.1
Recombinant Protein
Yeast
MLQMPKLNEI PPGRAGRREA RGEGRWPGQT GPEAARLEWR AQGQAGGARA PWDSWGSSRL PTQPGPGWSR CPPSLLCALS FQKSTMESKD EVSDTDSGII LQSGPDSPVS PMKELTHAVH KQQRALEARL EACLEELRRL CLREAELTGT LPAEYPLKPG EKAPKVRRRI GAAYKLDDWA LHREDPLSSL ERQLALQLQI TEAARRLCLE ENLSRQARRQ RKHSMLQEEK KLQELQRCLV ERRRNSEPPP AAALPLGREL SASDDSSLSD GLLLEEEESQ VPKPPPESPA PPSRPLPPQT LEGLQPTGPE AGSPERAPVQ NSPWKETSLD HPYEKPRKSS EPWSESSSPA TTPQDGPSAS SLWLLEPASY HVVPIRGVPG QWQGRTSAPA TPEIQGRRGQ SQSLRVDSFR AGPEGRGRSA FPRRRPTHYT VTVPDSCFPA TKPPLPHAAC HSCSEDSGSD VSSISHPTSP GSSSPDISFL QPLSPPKTHR HRGAWVPAGS RELVAHHPKL LLPPGYFPAG RYVVVAESPL PPGEWELRRA APGPAYEEEG TPLRYQRLVP SRSRIVRTPS LKDSPAGR
55765
C1orf106