Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Uncharacterized protein C1orf106 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Uncharacterized protein C1orf106, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9786-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038721
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001136041.1
Uncharacterized protein C1orf106 Protein
Research Use Only
C1orf106
Recombinant Protein
Yeast
MLQMPKLNEI PPGRAGRREA RGEGRWPGQT GPEAARLEWR AQGQAGGARA PWDSWGSSRL PTQPGPGWSR CPPSLLCALS FQKSTMESKD EVSDTDSGII LQSGPDSPVS PMKELTHAVH KQQRALEARL EACLEELRRL CLREAELTGT LPAEYPLKPG EKAPKVRRRI GAAYKLDDWA LHREDPLSSL ERQLALQLQI TEAARRLCLE ENLSRQARRQ RKHSMLQEEK KLQELQRCLV ERRRNSEPPP AAALPLGREL SASDDSSLSD GLLLEEEESQ VPKPPPESPA PPSRPLPPQT LEGLQPTGPE AGSPERAPVQ NSPWKETSLD HPYEKPRKSS EPWSESSSPA TTPQDGPSAS SLWLLEPASY HVVPIRGVPG QWQGRTSAPA TPEIQGRRGQ SQSLRVDSFR AGPEGRGRSA FPRRRPTHYT VTVPDSCFPA TKPPLPHAAC HSCSEDSGSD VSSISHPTSP GSSSPDISFL QPLSPPKTHR HRGAWVPAGS RELVAHHPKL LLPPGYFPAG RYVVVAESPL PPGEWELRRA APGPAYEEEG TPLRYQRLVP SRSRIVRTPS LKDSPAGR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55765
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol