missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UMOD Protein
A cDNA sequence encoding the UMOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | UMOD Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925039
|
enQuireBio™
QP13891-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905039
|
enQuireBio™
QP13891-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915039
|
enQuireBio™
QP13891-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
UMOD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The UMOD protein was lyophilized from 0.4microm filtered solution at a concentration of 0.6 mg/ml containing deionized water. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
DTSEARWCSE CHSNATCTED EAVTTCTCQE GFTGDGLTCV DLDECAIPGA HNCSANSSCV NTPGSFSCVC PEGFRLSPGL GCTDVDECAE PGLSHCHALA TCVNVVGSYL CVCPAGYRGD GWHCECSPGS CGPGLDCVPE GDALVCADPC QAHRTLDEYW RSTEYGEGYA CDTDLRGWYR FVGQGGARMA ETCVPVLRCN TAAPMWLNGT HPSSDEGIVS RKACAHWSGH CCLWDASVQV KACAGGYYVY NLTAPPECHL AYCTDPSSVE GTCEECSIDE DCKSNNGRWH CQCKQDFNIT DISLLEHRLE CGANDMKVSL GKCQLKSLGF DKVFMYLSDS RCSGFNDRDN RDWVSVVTPA RDGPCGTVLT RNETHATYSN TLYLADEIII RDLNIKINFA CSYPLDMKVS LKTALQPMVS ALNIRVGGTG MFTVRMALFQ TPSYTQPYQG SSVTLSTEAF LYVGTMLDGG DLSRFALLMT NCYATPSSNA TDPLKYFIIQ DRCPHTRDST IQVVENGESS QGRFSVQMFR FAGNYDLVYL HCEVYLCDTM NEKCKPTCSG TRFRSGSVID QSRVLNLGPI TRKGVQATVS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |