Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ULBP4 Protein
A cDNA sequence encoding the ULBP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre ULBP4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935029
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13888-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15915029
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13888-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15925029
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13888-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
ULBP4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ULBP4 was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 0.05M Acetate buffer pH 4.0, 1% (w/v) Sucrose and 4% (w/v) Mannitol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASHSLCFNFTIK SLSRPGQPWC EAQVFLNKNL FLQYNSDNNM VKPLGLLGKK VYATSTWGEL TQTLGEVGRD LRMLLCDIKP QIKTSDPSTL QVEMFCQREA ERCTGASWQF ATNGEKSLLF DAMNMTWTVI NHEASKIKET WKKDRGLEKY FRKLSKGDCD HWLREFLGHW EAMPEPTGRR ST
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.