Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UGT8 Protein
A cDNA sequence encoding the UGT8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre UGT8 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15955009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13884-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15945009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13884-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15935009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13884-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UGT8 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UGT8 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAKIIIVP PIMFESHMYI FKTLASALHE RGHHTVFLLS EGRDIAPSNH YSLQRYPGIF NSTTSDAFLQ SKMRNIFSGR LTAIELFDIL DHYTKNCDLM VGNHALIQGL KKEKFDLLLV DPNDMCGFVI AHLLGVKYAV FSTGLWYPAE VGAPAPLAYV PEFNSLLTDR MNLLQRMKNT GVYLISRLGV SFLVLPKYER IMQKYNLLPE KSMYDLVHGS SLWMLCTDVA LEFPRPTLPN VVYVGGILTK PASPLPEDLQ RWVNGANEHG FVLVSFGAGV KYLSEDIANK LAGALGRLPQ KVIWRFSGPK PKNLGNNTKL IEWLPQNDLL GHSKIKAFLS HGGLNSIFET MYHGVPVVGI PLFGDHYDTM TRVQAKGMGI LLEWKTVTEK ELYEALVKVI NNPSYRQRAQ KLSEIHKDQP GHPVNRTIYW IDYIIRHNGA HHLRAAVHQI SFCQYFLLDI AFVLLLGAAL LYFLLSWVTK FIYRKIKSLW SRNKHSTVNG HYHNGILNGK YKRNGHIKHE KKVK
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.