missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human UFSP1 Protein

A cDNA sequence encoding the UFSP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

Nombre UFSP1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13883-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15905009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13883-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15915009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13883-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

UFSP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UFSP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGDKPPG FRGSRDWIGC VEASLCLAHF GGPQGRLCHV PRGVGLHGEL ERLYSHFAGG GGPVMVGGDA DARSKALLGV CVGSGTEAYV LVLDPHYWGT PKSPSELQAA GWVGWQEVSA AFDPNSFYNL CLTSLSSQQQ QRTLD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications