Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-glucose 4-epimerase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-glucose 4-epimerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000394.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2582 |
Nombre | UDP-glucose 4-epimerase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16019210
|
enQuireBio™
QP7531-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16039210
|
enQuireBio™
QP7531-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16029210
|
enQuireBio™
QP7531-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049210
|
enQuireBio™
QP7531-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059210
|
enQuireBio™
QP7531-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069210
|
enQuireBio™
QP7531-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000394.2 | |
UDP-glucose 4-epimerase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2582 | |
Research Use Only | |
GALE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEKVLVTGG AGYIGSHTVL ELLEAGYLPV VIDNFHNAFR GGGSLPESLR RVQELTGRSV EFEEMDILDQ GALQRLFKKY SFMAVIHFAG LKAVGESVQK PLDYYRVNLT GTIQLLEIMK AHGVKNLVFS SSATVYGNPQ YLPLDEAHPT GGCTNPYGKS KFFIEEMIRD LCQADKTWNA VLLRYFNPTG AHASGCIGED PQGIPNNLMP YVSQVAIGRR EALNVFGNDY DTEDGTGVRD YIHVVDLAKG HIAALRKLKE QCGCRIYNLG TGTGYSVLQM VQAMEKASGK KIPYKVVARR EGDVAACYAN PSLAQEELGW TAALGLDRMC EDLWRWQKQN PSGFGTQA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |