Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UCK2 Protein
A cDNA sequence encoding the UCK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre UCK2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934999
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13880-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924999
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13880-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15914999
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13880-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UCK2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The UCK2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 100mM NaCl, 0.1mM PMSF, 1mM EDTA and 20% glycerol .
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAGDSEQTLQ NHQQPNGGEP FLIGVSGGTA SGKSSVCAKI VQLLGQNEVD YRQKQVVILS QDSFYRVLTS EQKAKALKGQ FNFDHPDAFD NELILKTLKE ITEGKTVQIP VYDFVSHSRK EETVTVYPAD VVLFEGILAF YSQEVRDLFQ MKLFVDTDAD TRLSRRVLRD ISERGRDLEQ ILSQYITFVK PAFEEFCLPT KKYADVIIPR GADNLVAINL IVQHIQDILN GGPSKRQTNG CLNGYTPSRK RQASESSSRP HLEHHHHHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications