Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBL4A Protein
A cDNA sequence encoding the UBL4A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre UBL4A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934979
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13873-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924979
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13873-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15914979
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13873-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UBL4A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UBL4A protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MQLTVKALQG RECSLQVPED ELVSTLKQLV SEKLNVPVRQ QRLLFKGKAL ADGKRLSDYS IGPNSKLNLV VKPLEKVLLE EGEAQRLADS PPPQVWQLIS KVLARHFSAA DASRVLEQLQ RDYERSLSRL TLDDIERLAS RFLHPEVTET MEKGFSKLEH HHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.