Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin G76A Protein
A cDNA sequence encoding the Ubiquitin G76A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4240.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7311; 7314; 6233; 7316 |
---|---|
Nombre | Ubiquitin G76A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | RPS27A; UBB; UBC; UBA52 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944969
|
enQuireBio™
QP13870-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934969
|
enQuireBio™
QP13870-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924969
|
enQuireBio™
QP13870-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
7311; 7314; 6233; 7316 | |
Research Use Only | |
RPS27A; UBB; UBC; UBA52 | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Ubiquitin G76A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Diluted in PBS plus 5% glycerol. |