Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2T Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2T was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre UBE2T Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944959
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13868-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934959
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13868-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924959
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13868-1MG
1 mg
3420.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UBE2T Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The UBE2T solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MQRASRLKRE LHMLATEPPP GITCWQDKDQ MDDLRAQILG GANTPYEKGV FKLEVIIPER YPFEPPQIRF LTPIYHPNID SAGRICLDVL KLPPKGAWRP SLNIATVLTS IQLLMSEPNP DDPLMADISS EFKYNKPAFL KNARQWTEKH ARQKQKADEE EMLDNLPEAG DSRVHNSTQK RKASQLVGIE KKFHPDVLEH HHHHH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.