Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2M Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre UBE2M Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15954949
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13865-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15944949
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13865-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15934949
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13865-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UBE2M Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The UBE2M solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMIKLFS LKQQKKEEES AGGTKGSSKK ASAAQLRIQK DINELNLPKT CDISFSDPDD LLNFKLVICP DEGFYKSGKF VFSFKVGQGY PHDPPKVKCE TMVYHPNIDL EGNVCLNILR EDWKPVLTIN SIIYGLQYLF LEPNPEDPLN KEAAEVLQNN RRLFEQNVQR SMRGGYIGST YFERCLK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.