Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2L3 Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2L3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre UBE2L3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15974939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13863-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15994939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13863-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15984939
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13863-1MG
1 mg
2725.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UBE2L3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The protein contains 50mM HEPES (pH 7.5) 150mM NaCl, 1mM DTT, and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAASRRLMKE LEEIRKCGMK NFRNIQVDEA NLLTWQGLIV PDNPPYDKGA FRIEINFPAE YPFKPPKITF KTKIYHPNID EKGQVCLPVI SAENWKPATK TDQVIQSLIA LVNDPQPEHP LRADLAEEYS KDRKKFCKNA EEFTKKYGEK RPVD
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.