Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2E3 Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2E3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | UBE2E3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944929
|
enQuireBio™
QP13858-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934929
|
enQuireBio™
QP13858-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924929
|
enQuireBio™
QP13858-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
UBE2E3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBE2E3 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSDRQR SDDESPSTSS GSSDADQRDP AAPEPEEQEE RKPSATQQKK NTKLSSKTTA KLSTSAKRIQ KELAEITLDP PPNCSAGPKG DNIYEWRSTI LGPPGSVYEG GVFFLDITFS SDYPFKPPKV TFRTRIYHCN INSQGVICLD ILKDNWSPAL TISKVLLSIC SLLTDCNPAD PLVGSIATQY LTNRAEHDRI ARQWTKRYAT | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |