Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2C Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | UBE2C Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924919
|
enQuireBio™
QP13854-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914919
|
enQuireBio™
QP13854-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904919
|
enQuireBio™
QP13854-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
UBE2C Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBE2C protein 1 mg/ml is supplied in 20mM Tris-HCL, pH 8.0, 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASQNRD PAATSVAAAR KGAEPSGGAA RGPVGKRLQQ ELMTLMMSGD KGISAFPESD NLFKWVGTIH GAAGTVYEDL RYKLSLEFPS GYPYNAPTVK FLTPCYHPNV DTQGNICLDI LKEKWSALYD VRTILLSIQS LLGEPNIDSP LNTHAAELWK NPTAFKKYLQ ETYSKQVTSQ EP | |
Greater than 90.0% as determined by Analysis by SDS-PAGE. |