missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human UBE2B Protein

A cDNA sequence encoding the UBE2B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

Nombre UBE2B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15994909
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13853-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15974909
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13853-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15984909
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13853-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

UBE2B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Lyophilized from a 0.2?m filtered concentrated (1 mg/ml) solution in 1X PBS and 1mM DTT, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MHHHHHHAMGQLRSMSTPARRRLMRDFKRLQEDPPVGVSGAPSENNIMQWNAVIFGPEGTPFEDGTFKLVIEFSEEYPNKPPTVRFLSKMFHPNVYADGSICLDILQNRWSPTYDVSSILTSIQSLLDEPNPNSPANSQAAQLYQENKREYEKRVSAIVEQSWNDS
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications