Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBA2 Protein
A cDNA sequence encoding the UBA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre UBA2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934899
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13849-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15954899
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13849-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15944899
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13849-50UG
50 μg
1815.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UBA2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
UBA2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADLMALSRGL PRELAEAVAG GRVLVVGAGG IGCELLKNLV LTGFSHIDLI DLDTIDVSNL NRQFLFQKKH VGRSKAQVAK ESVLQFYPKA NIVAYHDSIM NPDYNVEFFR QFILVMNALD NRAARNHVNR MCLAADVPLI ESGTAGYLGQ VTTIKKGVTE CYECHPKPTQ RTFPGCTIRN TPSEPIHCIV WAKYLFNQLF GEEDADQEVS PDRADPEAAW EPTEAEARAR ASNEDGDIKR ISTKEWAKST GYDPVKLFTK LFKDDIRYLL TMDKLWRKRK PPVPLDWAEV QSQGEETNAS DQQNEPQLGL KDQQVLDVKS YARLFSKSIE TLRVHLAEKG DGAELIWDKD DPSAMDFVTS AANLRMHIFS MNMKSRFDIK SMAGNIIPAI ATTNAVIAGL IVLEGLKILS GKIDQCRTIF LNKQPNPRKK LLVPCALDPP NPNCYVCASK PEVTVRLNVH KVTVLTLQDK IVKEKFAMVA PDVQIEDGKG TILISSEEGE TEANNHKKLS EFGIRNGSRL QADDFLQDYT LLINILHSED LGKDVEFEVV GDAPEKVGPK QAEDAAKSIT NGSDDGAQPS TSTAQEQDDV LIVDSDEEDS SNNADVSEEE RSRKRKLDEK ENLSAKRSRI EQKEELDDVI ALDHHHHHH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.