Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7867-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_116270.1
U7 snRNA-associated Sm-like protein LSm10 Protein
Research Use Only
LSM10
Recombinant Protein
E. coli
MAVSHSVKER TISENSLIIL LQGLQGRVTT VDLRDESVAH GRIDNVDAFM NIRLAKVTYT DRWGHQVKLD DLFVTGRNVR YVHIPDDVNI TSTIEQQLQI IHRVRNFGGK GQGRWEFPPK NCK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84967
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol