missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Type-2 angiotensin II receptor Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Type-2 angiotensin II receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.

202.00€ - 2840.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000677.2
ID de gen (Entrez) 186
Nombre Type-2 angiotensin II receptor Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15976519
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5625-EC-100UG
100 μg
655.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15996519
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5625-EC-1MG
1 mg
2840.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15986519
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5625-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15906529
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5625-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15916529
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5625-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15926529
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5625-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000677.2
Type-2 angiotensin II receptor Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
186
Research Use Only
Agtr2
Recombinant Protein
E. coli
MKGNSTLATT SKNITSGLHF GLVNISGNNE STLNCSQKPS DKHLD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications