Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Type-2 angiotensin II receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Type-2 angiotensin II receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5625-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916529
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000677.2
Type-2 angiotensin II receptor Protein
Research Use Only
Agtr2
Recombinant Protein
E. coli
MKGNSTLATT SKNITSGLHF GLVNISGNNE STLNCSQKPS DKHLD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
186
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol