Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TXNRD1 / TRXR1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TXNRD1 / TRXR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7539-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16059260
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001087240.1
TXNRD1 / TRXR1 Protein
Research Use Only
TXNRD1
Recombinant Protein
E. coli
MNGPEDLPKS YDYDLIIIGG GSGGLAAAKE AAQYGKKVMV LDFVTPTPLG TRWGLGGTCV NVGCIPKKLM HQAALLGQAL QDSRNYGWKV EETVKHDWDR MIEAVQNHIG SLNWGYRVAL REKKVVYENA YGQFIGPHRI KATNNKGKEK IYSAERFLIA TGERPRYLGI PGDKEYCISS DDLFSLPYCP GKTLVVGASY VALECAGFLA GIGLDVTVMV RSILLRGFDQ DMANKIGEHM EEHGIKFIRQ FVPIKVEQIE AGTPGRLRVV AQSTNSEEII EGEYNTVMLA IGRDACTRKI GLETVGVKIN EKTGKIPVTD EEQTNVPYIY AIGDILEDKV ELTPVAIQAG RLLAQRLYAG STVKCDYENV PTTVFTPLEY GACGLSEEKA VEKFGEENIE VYHSYFWPLE WTIPSRDNNK CYAKIICNTK DNERVVGFHV LGPNAGEVTQ GFAAALKCGL TKKQLDSTIG IHPVCAEVFT TLSVTKRSGA SILQAGC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7296
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 5
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol