Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TXNDC17 / TRP14 / TXNL5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TXNDC17 / TRP14 / TXNL5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6858-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16096340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_116120.1
TXNDC17 / TRP14 / TXNL5 Protein
Research Use Only
TXNDC17
Recombinant Protein
E. coli
MARYEEVSVS GFEEFHRAVE QHNGKTIFAY FTGSKDAGGK SWCPDCVQAE PVVREGLKHI SEGCVFIYCQ VGEKPYWKDP NNDFRKNLKV TAVPTLLKYG TPQKLVESEC LQANLVEMLF SED
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84817
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol