missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TXNDC17 / TRP14 / TXNL5 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TXNDC17 / TRP14 / TXNL5, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6858-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16086340

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_116120.1
TXNDC17 / TRP14 / TXNL5 Protein
Research Use Only
TXNDC17
Recombinant Protein
E. coli
MARYEEVSVS GFEEFHRAVE QHNGKTIFAY FTGSKDAGGK SWCPDCVQAE PVVREGLKHI SEGCVFIYCQ VGEKPYWKDP NNDFRKNLKV TAVPTLLKYG TPQKLVESEC LQANLVEMLF SED
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84817
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales