Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TXN1 Protein
A cDNA sequence encoding the TXN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Especificaciones
Nombre | TXN1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Specific activity is 7-10 A650/min/mg, obtained by measuring the increase of insulin precipitation in absorbance at 650 nm resulting from the reduction of insulin. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955518
|
enQuireBio™
QP10902-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945518
|
enQuireBio™
QP10902-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935518
|
enQuireBio™
QP10902-1MG |
1 mg |
3420.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TXN1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVKQIESKTA FQEALDAAGD KLVVVDFSAT WCGPCKMIKP FFHSLSEKYS NVIFLEVDVD DCQDVASECE VKCMPTFQFF KKGQKVGEFS GANKEKLEAT INELV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Specific activity is 7-10 A650/min/mg, obtained by measuring the increase of insulin precipitation in absorbance at 650 nm resulting from the reduction of insulin. | |
Human | |
His | |
TXN1 solution containing 1x PBS pH 7.4. |