Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Twinkle protein, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Twinkle protein, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9861-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001157284.1
Twinkle protein, mitochondrial Protein
Research Use Only
PEO1
Recombinant Protein
Yeast
APGPPRRRYR KETLQALDMP VLPVTATEIR QYLRGHGIPF QDGHSCLRAL SPFAESSQLK GQTGVTTSFS LFIDKTTGHF LCMTSLAEGS WEDFQASVEG RGDGAREGFL LSKAPEFEDS EEVRRIWNRA IPLWELPDQE EVQLADTMFG LTKVTDDTLK RFSVRYLRPA RSLVFPWFSP GGSGLRGLKL LEAKCQGDGV SYEETTIPRP SAYHNLFGLP LISRRDAEVV LTSRELDSLA LNQSTGLPTL TLPRGTTCLP PALLPYLEQF RRIVFWLGDD LRSWEAAKLF ARKLNPKRCF LVRPGDQQPR PLEALNGGFN LSRILRTALP AWHKSIVSFR QLREEVLGEL SNVEQAAGLR WSRFPDLNRI LKGHRKGELT VFTGPTGSGK TTFISEYALD LCSQGVNTLW GSFEISNVRL ARVMLTQFAE GRLEDQLDKY DHWADRFEDL PLYFMTFHGQ QSIRTVIDTM QHAVYVYDIC HVIIDNLQFM MGHEQLSTDR IAAQDYIIGV FRKFATDNNC HVTLVIHPRK EDDDKELQTA SIFGSAKASQ EADNVLILQD RKLVTGPGKR YLQVSKNRFD GDVGVFPLEF NKNSLTFSIP PKNKARLKKI KDDTGPVAKK PSSGKKGATT QNSEICSGQA PTPDQPDTSK RSK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56652
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol