Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tumor suppressor candidate 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tumor suppressor candidate 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6856-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009206.1
Tumor suppressor candidate 2 Protein
Research Use Only
TUSC2
Recombinant Protein
E. coli
GASGSKARGL WPFASAAGGG GSEAAGAEQA LVRPRGRAVP PFVFTRRGSM FYDEDGDLAH EFYEETIVTK NGQKRAKLRR VHKNLIPQGI VKLDHPRIHV DFPVILYEV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11334
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol