Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tumor protein D52 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tumor protein D52, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6825-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001020423.1
Tumor protein D52 Protein
Research Use Only
TPD52
Recombinant Protein
E. coli
MDRGEQGLLR TDPVPEEGED VAATISATET LSEEEQEELR RELAKVEEEI QTLSQVLAAK EKHLAEIKRK LGINSLQELK QNIAKGWQDV TATSAYKKTS ETLSQAGQKA SAAFSSVGSV ITKKLEDVKN SPTFKSFEEK VENLKSKVGG TKPAGGDFGE VLNSAANASA TTTEPLPEKT QESL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7163
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol