Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin beta-2A chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin beta-2A chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6852-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056280
Cantidad Precio
1 160.00€ / 10 microgramos
10 148.99€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
16-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001060.1
Tubulin beta-2A chain Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
7280
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TUBB2A
Recombinant Protein
E. coli
MREIVHIQAG QCGNQIGAKF WEVISDEHGI DPTGSYHGDS DLQLERINVY YNEAAGNKYV PRAILVDLEP GTMDSVRSGP FGQIFRPDNF VFGQSGAGNN WAKGHYTEGA ELVDSVLDVV RKESESCDCL QGFQLTHSLG GGTGSGMGTL LISKIREEYP DRIMNTFSVM PSPKVSDTVV EPYNATLSVH QLVENTDETY SIDNEALYDI CFRTLKLTTP TYGDLNHLVS ATMSGVTTCL RFPGQLNADL RKLAVNMVPF PRLHFFMPGF APLTSRGSQQ YRALTVPELT QQMFDSKNMM AACDPRHGRY LTVAAIFRGR MSMKEVDEQM LNVQNKNSSY FVEWIPNNVK TAVCDIPPRG LKMSATFIGN STAIQELFKR ISEQFTAMFR RKAFLHWYTG EGMDEMEFTE AESNMNDLVS EYQQYQDATA DEQGEFEEEE GEDEA