Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TTC33 Protein
A cDNA sequence encoding the TTC33 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 4338
Nombre TTC33 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen MOCS2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15924869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13838-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15914869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13838-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15904869
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13838-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
4338
Research Use Only
MOCS2
Human
His
The TTC33 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 10% glycerol.
TTC33 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS MASFGWK RKIGEKVSKV TSQQFEAEAA DEKDVVDNDE GNWLHAIKRR KEILLEGCAE KSKQLKDEGA SLAENKRYRE AIQKWDEALQ LTPNDATLYE MKSQVLMSLH EMFPAVHAAE MAVQQNPHSW ESWQTLGRAQ LGLGEIILAI RSFQVALHIY PMNPEIWKED LSWARTLQEQ QKVAQRIKKS EAPAEVTHFS PKSIPDYDFE SDEIVAVCAA IAEKEKTVSA NKTMVIVSAS GAIETVTEKE DGATPPDGSV FIKAR
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.