Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSNAX Protein
A cDNA sequence encoding the TSNAX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | TSNAX Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954839
|
enQuireBio™
QP13829-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944839
|
enQuireBio™
QP13829-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934839
|
enQuireBio™
QP13829-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TSNAX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TSNAX protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSNKEGS GGFRKRKHDN FPHNQRREGK DVNSSSPVML AFKSFQQELD ARHDKYERLV KLSRDITVES KRTIFLLHRI TSAPDMEDIL TESEIKLDGV RQKIFQVAQE LSGEDMHQFH RAITTGLQEY VEAVSFQHFI KTRSLISMDE INKQLIFTTE DNGKENKTPS SDAQDKQFGT WRLRVTPVDY LLGVADLTGE LMRMCINSVG NGDIDTPFEV SQFLRQVYDG FSFIGNTGPY EVSKKLYTLK QSLAKVENAC YALKVRGSEI PKHMLADVFS VKTEMIDQEE GIS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |