Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSG101 Protein
A cDNA sequence encoding the TSG101 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre TSG101 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13826-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15914829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13826-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15924829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13826-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TSG101 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TSG101 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMAVS ESQLKKMVSK YKYRDLTVRE TVNVITLYKD LKPVLDSYVF NDGSSRELMN LTGTIPVPYR GNTYNIPICL WLLDTYPYNP PICFVKPTSS MTIKTGKHVD ANGKIYLPYL HEWKHPQSDL LGLIQVMIVV FGDEPPVFSR P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.