missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TSFM Protein

A cDNA sequence encoding the TSFM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13825-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994819

Cantidad Precio
1 194.62€ / 20 microgramos
10 182.86€ / 20 microgramos
Envío estimado: 01-03-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.



Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TSFM Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
TSFM protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSKELLMKLR RKTGYSFVNC KKALETCGGD LKQAEIWLHK EAQKEGWSKA AKLQGRKTKE GLIGLLQEGN TTVLVEVNCE TDFVSRNLKF QLLVQQVALG TMMHCQTLKD QPSAYSKVQW LTPVNLALWE AEAGGSLEGF LNSSELSGLP AGPDREGSLK DQLALAIGKL GENMILKRAA WVKVPSGFYV GSYVHGAMQS PSLHKLVLGK YGALVICETS EQKTNLEDVG RRLGQHVVGM APLSVGSLDD EPGGEAETKM LSQPYLLDPS ITLGQYVQPQ GVSVVDFVRF ECGEGEEAAE TE
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales