missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSEN15 Protein
A cDNA sequence encoding the TSEN15 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 116461 |
---|---|
Nombre | TSEN15 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TSEN15 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15974819
|
enQuireBio™
QP13824-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954819
|
enQuireBio™
QP13824-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964819
|
enQuireBio™
QP13824-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
116461 | |
Research Use Only | |
TSEN15 | |
Human | |
His | |
The TSEN15 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 20% glycerol and 200mM NaCl. |
TSEN15 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEERGDSEPT PGCSGLGPDG VRGFGDGGGA PSWAPEDAWM GTHPKYLEMM ELDIGDATHV YVAFLVYLDL MESKSWHEVN CVGLPELQLI CLVGTEIEGE GLQTVVPTPI TASLSHNRIR EILKASRKLQ GDPDLPMSFT LAIVESDSTI VYYKLTDGFM LPDPQNISLR R | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |