Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSC22D3 Protein
A cDNA sequence encoding the TSC22D3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
107.00€ - 6130.00€
Especificaciones
Nombre TSC22D3 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15944819 Ver documentos enQuireBio™
QP13823-2UG
2 μg 107.00€
2 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
15924819 Ver documentos enQuireBio™
QP13823-10UG
10 μg 161.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
15934819 Ver documentos enQuireBio™
QP13823-1MG
1 mg 6130.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
TSC22D3 Protein
His
Human
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNTEMYQ TPMEVAVYQL HNFSISFFSS LLGGDVVSVK LDNSASGASV VAIDNKIEQA MDLVKNHLMY AVREEVEILK EQIRELVEKN SQLERENTLL KTLASPEQLE KFQSCLSPEE PAPESPQVPE APGGSAV