Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tryptophan 5-hydroxylase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Tryptophan 5-hydroxylase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10004-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912738
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_775489.2
Tryptophan 5-hydroxylase 2 Protein
Research Use Only
TPH2
Recombinant Protein
E. coli
MQPAMMMFSS KYWARRGFSL DSAVPEEHQL LGSSTLNKPN SGKNDDKGNK GSSKREAATE SGKTAVVFSL KNEVGGLVKA LRLFQEKRVN MVHIESRKSR RRSSEVEIFV DCECGKTEFN ELIQLLKFQT TIVTLNPPEN IWTEEEELED VPWFPRKISE LDKCSHRVLM YGSELDADHP GFKDNVYRQR RKYFVDVAMG YKYGQPIPRV EYTEEETKTW GVVFRELSKL YPTHACREYL KNFPLLTKYC GYREDNVPQL EDVSMFLKER SGFTVRPVAG YLSPRDFLAG LAYRVFHCTQ YIRHGSDPLY TPEPDTCHEL LGHVPLLADP KFAQFSQEIG LASLGASDED VQKLATCYFF TIEFGLCKQE GQLRAYGAGL LSSIGELKHA LSDKACVKAF DPKTTCLQEC LITTFQEAYF VSESFEEAKE KMRDFAKSIT RPFSVYFNPY TQSIEILKDT RSIENVVQDL RSDLNTVCDA LNKMNQYLGI
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
121278
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol