missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Tryptophan 5-hydroxylase 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Tryptophan 5-hydroxylase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

469.00€ - 1705.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_775489.2
ID de gen (Entrez) 121278
Nombre Tryptophan 5-hydroxylase 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15902738
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10004-IV-100UG
100 μg
1705.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15922738
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10004-IV-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15912738
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10004-IV-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_775489.2
Tryptophan 5-hydroxylase 2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
121278
Research Use Only
TPH2
Recombinant Protein
E. coli
MQPAMMMFSS KYWARRGFSL DSAVPEEHQL LGSSTLNKPN SGKNDDKGNK GSSKREAATE SGKTAVVFSL KNEVGGLVKA LRLFQEKRVN MVHIESRKSR RRSSEVEIFV DCECGKTEFN ELIQLLKFQT TIVTLNPPEN IWTEEEELED VPWFPRKISE LDKCSHRVLM YGSELDADHP GFKDNVYRQR RKYFVDVAMG YKYGQPIPRV EYTEEETKTW GVVFRELSKL YPTHACREYL KNFPLLTKYC GYREDNVPQL EDVSMFLKER SGFTVRPVAG YLSPRDFLAG LAYRVFHCTQ YIRHGSDPLY TPEPDTCHEL LGHVPLLADP KFAQFSQEIG LASLGASDED VQKLATCYFF TIEFGLCKQE GQLRAYGAGL LSSIGELKHA LSDKACVKAF DPKTTCLQEC LITTFQEAYF VSESFEEAKE KMRDFAKSIT RPFSVYFNPY TQSIEILKDT RSIENVVQDL RSDLNTVCDA LNKMNQYLGI
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications