Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tryptophan 2,3-dioxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6770-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055710
  • 1180.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
24-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_005642.1
Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
6999
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Tdo2
Recombinant Protein
E. coli
MSGCPFLGNN FGYTFKKLPV EGSEEDKSQT GVNRASKGGL IYGNYLHLEK VLNAQELQSE TKGNKIHDEH LFIITHQAYE LWFKQILWEL DSVREIFQNG HVRDERNMLK VVSRMHRVSV ILKLLVQQFS ILETMTALDF NDFREYLSPA SGFQSLQFRL LENKIGVLQN MRVPYNRRHY RDNFKGEENE LLLKSEQEKT LLELVEAWLE RTPGLEPHGF NFWGKLEKNI TRGLEEEFIR IQAKEESEEK EEQVAEFQKQ KEVLLSLFDE KRHEHLLSKG ERRLSYRALQ GALMIYFYRE EPRFQVPFQL LTSLMDIDSL MTKWRYNHVC MVHRMLGSKA GTGGSSGYHY LRSTVSDRYK VFVDLFNLST YLIPRHWIPK MNPTIHKFLY TAEYCDSSYF SSDESD